Learn More
Sperian™ Lunettes de sécurité ventilées V-Maxx™ Honeywell™
Code produit. 12334749
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Antibuée
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 12334749
Marque: Sperian™ 1006194
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conviennent à une grande variété de travailleurs et peuvent être portées par-dessus les lunettes de prescription et avec des demi-masques respiratoires. Les lunettes de sécurité ventilées V-Maxx™ Honeywell™ Sperian™ ont un style sportif pour une meilleure acceptation de l’utilisateur.
  • Champ de vision à 180° pour une vision périphérique sans distorsion
  • Le système de fixation à sangle rotative facilite l’utilisation avec les casques de sécurité
  • Conformes aux tests de résistance aux éclaboussures
  • La ventilation indirecte empêche la surchauffe
  • Verres en polycarbonate transparents anti-buée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001/2000
Revêtement de la lentille Antibuée
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
À utiliser avec (application) Passage de l’impact à 120 m/s
Matériau du bandeau Néoprène
Nb par paquet 10/boîte
Détails de ventilation Indirecte
Matériau Polycarbonate