Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons PCR plats, barrettes de 12
Code produit. p-7184505
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Type de produit:
Barrette de bouchons pour plaque PCR
Bouchon plat, barrette de 12 bouchons
Conditionnement:
80 pièces
Code produit. 12109840
Marque: Thermo Scientific™ AB0851
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Barrettes de bouchons bombés pour applications PCR à utiliser avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes Thermo Scientific.
Assurez une bonne étanchéité sur toutes les barrettes de tubes PCR et plaques PCR à 96 puits avec les barrettes de bouchons plats pour PCR Thermo Scientific™ moulés avec précision.
Ces barrettes de bouchons plats pour PCR sont compatibles avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes à profil standard bas. Les barrettes de 12 sont dotées de grandes languettes aux extrémités pour faciliter leur détachement.
Points clés :
  • Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
  • Grandes languettes aux extrémités pour le détachement (barrettes de 12 uniquement)
Certifications :
certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 12
Quantité 25 paquets de 8
À utiliser avec (application) Thermocycleurs
Format 200 bouchons à barrettes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Type de produit Barrette de bouchons pour plaque PCR
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Plate Compatibility Plaque 96 puits