Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons PCR plats, barrettes de 12
Barrettes de bouchons bombés pour applications PCR à utiliser avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes Thermo Scientific.
Marque: Thermo Scientific™ AB0851
Description
Assurez une bonne étanchéité sur toutes les barrettes de tubes PCR et plaques PCR à 96 puits avec les barrettes de bouchons plats pour PCR Thermo Scientific™ moulés avec précision.
Ces barrettes de bouchons plats pour PCR sont compatibles avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes à profil standard bas. Les barrettes de 12 sont dotées de grandes languettes aux extrémités pour faciliter leur détachement.
Points clés :
- Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
- Grandes languettes aux extrémités pour le détachement (barrettes de 12 uniquement)
Certifications :
certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Spécification
Naturel | |
Polypropylène | |
25 paquets de 8 | |
200 bouchons à barrettes | |
Barrette de bouchons pour plaque PCR | |
Plaque 96 puits |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
12 | |
Thermocycleurs | |
Thermocycleurs | |