Learn More
Fisherbrand™ Flacons d’échantillon à col vissant en verre
Convient aux applications de milieux de culture, de diagnostic, de stockage, d’affichage et de prélèvement d’échantillons. Les flacons d’échantillon à col vissant en verre Fisherbrand™ sont fabriqués à partir de verre neutre transparent de type 1B.
169.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d’échantillons, de stockage, d’affichage et de milieux de culture |
Type de goulot | À vis |
Type de filetage | À vis |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15334789
|
Fisherbrand™
15334789 |
28 ml | Forme haute |
169.00€
190 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec tailles de col standards
- Options de forme haute et basse
- 1 dram équivaut à environ 3,55 ml (ou 1/8 fl oz)
- Bouchon non compris
Spécification
Transparent | |
Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d’échantillons, de stockage, d’affichage et de milieux de culture | |
À vis | |
Fiole Dram à fond plat |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Plat |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons d’échantillon à col vissant en verre