Learn More
Fisherbrand™ Flacons d’échantillon à col vissant en verre
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
28 ml
Modèle:
Forme haute
Conditionnement:
190 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 23 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 28 ml |
| À utiliser avec (application) | Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d’échantillons, de stockage, d’affichage et de milieux de culture |
| Type de goulot | À vis |
| Modèle | Forme haute |
| Type de filetage | À vis |
| Type de base | Plat |
| Type de bouchon | Bouchon à vis (non inclus) |
| Afficher plus |