Learn More
Labconco™ Laveurs de verrerie FlaskScrubber™
Versatile and efficient glassware washers designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general labware.
Marque: Labconco™ 412101013
Description
Les laveurs de verrerie Labconco FlaskScrubber™ sont conçus pour le lavage efficace et homogène de la verrerie à col étroit et du matériel de laboratoire général. Le logiciel CleanWorks OS est accessible via une interface d’écran tactile couleur et permet une surveillance intuitive et claire des charges de lavage – garantissant un nettoyage reproductible, efficace et traçable.
Les modèles FlaskScrubber atteignent une température de lavage maximale de 93°°C et sèchent rapidement la verrerie grâce à la technologie de gestion de la chaleur SpeedVent : séchage à air forcé par injection d’une tige de support. Les modèles FlaskScrubber comprennent un rack à tiges de support inférieur à 36 emplacements et peuvent être équipés d’inserts de grande variété et de racks supplémentaires pour accueillir tous les types de matériel de laboratoire.
- Écran tactile avec logiciel intuitif CleanWorks OS
- La conception flexible permet l’utilisation de racks standard et injection de tiges de support
- La température de lavage maximale 93° C élimine les contaminants difficiles
- La pompe de lavage avancée optimise la circulation de l’eau jusqu’à 112 gal/min (424 litres/min)
- Séchage par tige de support à air forcé standard grâce à la technologie SpeedVent
- Chambre et racks en acier inox de type 304 durables
- Rack d’injection de tige de support 36 emplacements inclus
Spécification
Laveur de verrerie FlaskScrubber | |
Acier inoxydable (304) | |
Entrée d’eau chaude de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrée d’eau froide de 3,5 GPM (13,2 LPM) | |
N/A, peut être fourni à partir de sources pressurisées et non pressurisées | |
Volume de la chambre 190,6 litres | |
Aussi faible que 12,9 l | |
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE | |
Rack avec tige de support inférieure | |
120°F | |
71°C | |
49°C | |
70,6 cm | |
32,2 à 36,2 in | |
24,3 in | |
234 lb | |
16,5 A | |
208/230 V |
Écran tactile couleur | |
Laveur de verrerie de laboratoire | |
120 psi (entrée) | |
Volume de la chambre 6,73 pieds3 | |
9 programmes avec 1 à 9 cycles au total | |
Laveur sur pied avec fenêtre | |
Idéal pour les laboratoires d’établissements d’enseignement supérieur, universitaires, gouvernementaux, pharmaceutiques et industriels ou tout établissement utilisant de la verrerie réutilisable | |
120°F | |
160°F | |
49°C | |
27,8 in | |
27,8 x 24,3 x 32,2 à 36,2 po. | |
de 81,8 à 91,9 cm | |
61,7 cm | |
106,1 kg | |
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | |
50/60 Hz |