Learn More
Labconco™ FlaskScrubber™ Glassware Washers
Versatile and efficient glassware washers designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general labware.
14945.00€ - 17035.00€
Spécification
Description | Laveur de verrerie FlaskScrubber |
---|---|
Affichage | Écran tactile couleur |
Matériau | Acier inoxydable (304) |
Type de produit | Laveur de verrerie de laboratoire |
Débit | Entrée d’eau chaude de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrée d’eau froide de 3,5 GPM (13,2 LPM) |
Product Code | Brand | Description | Alimentation électrique | Modèle | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Description | Alimentation électrique | Modèle | Price | Quantity & Availability | |||
17192312
|
Labconco™
411001010 |
Laveur de verrerie FlaskScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Laveur sous paillasse |
14945.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17102322
|
Labconco™
411001013 |
Laveur de verrerie FlaskScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Laveur sous paillasse |
15335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17112322
|
Labconco™
411101010 |
Laveur de verrerie FlaskScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Laveur sous paillasse avec fenêtre |
16025.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17122322
|
Labconco™
411101013 |
Laveur de verrerie FlaskScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Laveur sous paillasse avec fenêtre |
16405.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16874040
|
Labconco™
412001010 |
Laveur de verrerie FlaskScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Laveur sur pied |
15570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17132322
|
Labconco™
412001013 |
Laveur de verrerie FlaskScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Laveur sur pied |
15940.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17142322
|
Labconco™
412101010 |
Laveur de verrerie FlaskScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Laveur sur pied avec fenêtre |
16650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17152322
|
Labconco™
412101013 |
Laveur de verrerie FlaskScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Laveur sur pied avec fenêtre |
17035.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Labconco FlaskScrubber™ Glassware Washers are designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general purpose labware. The CleanWorks OS software is accessible through a full-color touch screen interface and provides intuitive and clear monitoring of wash loads – ensuring repeatable, effective and traceable cleaning.
FlaskScrubber models reach a maximum of 93° C wash temperature and quickly dry glassware with standard forced air spindle injection drying with SpeedVent heat-management technology. FlaskScrubber models include a 36-place lower spindle rack, and may be outfitted with a wide variety inserts and additional racks to accommodate all types of labware.
- Touch screen display with intuitive CleanWorks OS software
- Flexible design allows for use of Spindle Injection and Standard racks
- Max wash temperature 93° C removes tough contaminants
- Advanced wash pump maximizes water circulation up to 112 gal/min (424 liters/min)
- Standard forced air spindle drying with SpeedVent technology
- Durable Type 304 stainless steel chamber and racks
- 36-place Spindle Injection Rack included
Specifications
Laveur de verrerie FlaskScrubber | |
Acier inoxydable (304) | |
Entrée d’eau chaude de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrée d’eau froide de 3,5 GPM (13,2 LPM) | |
N/A, peut être fourni à partir de sources pressurisées et non pressurisées | |
Volume de la chambre 190,6 litres | |
Aussi faible que 12,9 l | |
Idéal pour les laboratoires d’établissements d’enseignement supérieur, universitaires, gouvernementaux, pharmaceutiques et industriels ou tout établissement utilisant de la verrerie réutilisable | |
120°F | |
160°F | |
49°C |
Écran tactile couleur | |
Laveur de verrerie de laboratoire | |
120 psi (entrée) | |
Volume de la chambre 6,73 pieds3 | |
9 programmes avec 1 à 9 cycles au total | |
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE | |
Rack avec fuseau inférieur | |
120°F | |
71°C | |
49°C |