Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Select : C18
Les cartouches FlashPure Select C sont conçues pour des performances ultimes et inégalées.
Marque:  BUCHI 140000128
Code produit. 16350236
  • 1325.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Particules sphériques
  • 13 à 17 μm de silice, 20 à 35 μm de C18
  • Les cartouches en gel de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
  • Grande sélection de cartouches de 4 g à 3 000 g
  • Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
Spécification
Spécification
Polypropylene
1 Pc.
330 g
Non-Polar Compounds, Ideal for Peptides
C18
20 to 35 μm
C18
Tout système Flash
Nom du produit
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Select : C18 > FlashPure Select ; phase stationnaire : C18 ; taille : 330 g, quantité : 1 unité