missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure ID Silica-Coated TLC Plates with Fluorescent Indicator

Glass or aluminum backed plates coated with FlashPure ID Silica with fluorescent indicator, UV 254 nm.

Marque:  BUCHI 148628490

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16310316

  • 246.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Glass or aluminum backed plates
  • Coated with FlashPure ID Silica
  • For normal phase applications
Spécification

Spécification

Aluminum
254 nm
Normal Phase
0.74 to 0.76 mL/g
20 x 20 cm
5 to 17 μm
Yes
Silica
FlashPure
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions