missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure EcoFlex Diol

Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances. La silice fonctionnalisée diol offre une sélectivité alternative pour divers types de polarité et est idéale pour les lipides.

Marque:  BUCHI 140000073

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16380186

  • 1160.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour les séparations standard
  • Grande sélection de cartouches de 4 g à 5 000 g
  • Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
  • Ecoflex Silica est idéal pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
  • La silice fonctionnalisée Amino fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
  • La silice fonctionnalisée C est idéale pour les peptides et les composés apolaires dans une phase mobile aqueuse.
  • La silice fonctionnalisée offre une sélectivité alternative pour plusieurs types de polarité et est idéale pour les lipides.
  • L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters
Spécification

Spécification

Polypropylene
1 Pc.
220 g
Alternate Selectivity for a Variety of Polar Types, Ideal for Lipids
Diol
40 to 60 μm
Diol
Tout système Flash
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions