Learn More
BUCHI FlashPure Chromatography Solid Loader
FlashPure Empty Solid Loaders are ideal for samples that are not readily soluble in the desired mobile phase when performing flash chromatography. The sample is adsorbed onto a solid phase (silica or Celite) and then added to the empty solid loader tube.
Marque:  BUCHI 148634331
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16330316
  • 118.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le bouchon fileté facilite l’étanchéité
  • Il existe différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
  • Choisissez une taille suffisamment grande pour l’échantillon
  • La tige d’insertion permet le placement et le chargement des échantillons plus petits que la totalité du volume
Spécification
Spécification
Polypropylène
Chargeur de solide vide
Frits
12 g