Learn More
Norme de point d’éclair, PMCC ASTM D 93 Proc A (valeur nominale 141,0°C), Paragon Scientific™
Matériaux de référence certifiés caractérisés par une étude multi-laboratoires spécifique conformément à ASTM D93, procédure A. Ces matériaux conviennent à la vérification des performances d’un instrument et/ou d’une procédure, comme spécifié dans cette norme
Marca: Paragon Scientific CRMU-PMCC-MID
Descripción
- Matériau de référence certifié pour les vérifications annuelles conformément à ASTM D93, procédure A.
- Certifié selon l'ISO17025 / ISO17034 sous accréditation UKAS au moyen d'une méthode spécifique d'étude inter-laboratoire.
- Conditionnés dans des flacons de 3 x 80 ml - “One shot”, un flacon par test garantit l’absence de contamination / une perte volatile haut de gamme.
- Entièrement traçable aux normes internationales.
- Fournis avec couvercles.
- Emballage de sécurité inviolable.
- Durée de conservation de 12 mois
- Fabriqué au Royaume-Uni.
Especificaciones
3 x 80 mL |
Seguridad y manipulación
- Flash Point Standard
Palabra de advertencia
- Dangers
Clasificación
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Indicaciones de peligro
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contient: white mineral oil
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.