Learn More
IDEX Health & Science, LLC Flangeless Ferrule Tefzel™ (ETFE)
Easy to use, eliminates the need to flanged tubing
51.85€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12977629
|
IDEX Health & Science, LLC
02020-34 |
Tubulure de dia. ext. de 3 mm |
51.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Flangeless Ferrule is easy to use and eliminates the need to flanged tubing. Manufactured from Tefzel (ETFE), it provides excellent solvent resistance. Ferrules are available in a variety of colors and sizes.
- Flangeless Ferrule Tefzel™ (ETFE)
- Easy to use
- eliminates the need to flanged tubing
- Manufactured from Tefzel (ETFE) offering excellent solvent resistance
- Superior chemical resistance
Spécification
ETFE |