Learn More
IDEX Health & Science, LLC Flangeless Ferrule Tefzel™ (ETFE)
Easy to use, eliminates the need to flanged tubing
Marque: IDEX Health & Science, LLC 02020-34
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
This Flangeless Ferrule is easy to use and eliminates the need to flanged tubing. Manufactured from Tefzel (ETFE), it provides excellent solvent resistance. Ferrules are available in a variety of colors and sizes.
- Ferrule sans bride Tefzel™ (ETFE)
- Simplicité d’utilisation
- élimine le besoin de tubulure à bride
- Fabriquée à partir de Tefzel (ETFE) offrant une excellente résistance aux solvants
- Résistance supérieure aux produits chimiques
Spécification
Tubulure de dia. ext. de 3 mm | |
Fond plat 1/4-28 ou M6 | |
ETFE |
500 psi (34 bar) | |
Orange | |
Ferrule sans bride à fond plat, orange |