Learn More
BINDER™ Étagère à position fixe
Étagère à position fixe Binder™ avec accessoire supplémentaire pour le fonctionnement des dispositifs de mélange, des dispositifs d’agitation ou des systèmes de flacons rotatifs.
499.00€ - 595.00€
Spécification
Description Étagère renforcée - placée au niveau inférieur, charge max. de 45 kg, avec accessoire supplémentaire pour le fonctionnement du dispositif de mélange, du dispositif d’agitation ou du système de flacon rotatif
Matériau Stainless Steel
Type Accessoire ; Étagère
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
15601706
Afficher les documents
BINDER™
8012-0287
Chambres BINDER KB 53 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15611706
Afficher les documents
BINDER™
8012-0288
Chambres BINDER KB 115 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15651916
Afficher les documents
BINDER™
8012-0817
Chambres BINDER KT 115, KT 170
595.00€
1 pièce
Expédition estimée: 02-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15661916
Afficher les documents
BINDER™
8012-0818
Chambres BINDER KT 53
565.00€
1 pièce
Expédition estimée: 02-04-2025
Description
  • Renforcé
  • Positionnée au niveau inférieur
  • Charge maximale de 67 kg
Spécification
Spécification
Étagère renforcée - placée au niveau inférieur, charge max. de 45 kg, avec accessoire supplémentaire pour le fonctionnement du dispositif de mélange, du dispositif d’agitation ou du système de flacon rotatif
Stainless Steel
Accessoire ; Étagère