Learn More
BINDER™ Étagère à position fixe
Étagère à position fixe Binder™ avec accessoire supplémentaire pour le fonctionnement des dispositifs de mélange, des dispositifs d’agitation ou des systèmes de flacons rotatifs.
Marque:  BINDER™ 8012-0818
Code produit. 15661916
  • 565.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Renforcé
  • Positionnée au niveau inférieur
  • Charge maximale de 45 kg
Spécification
Spécification
Étagère renforcée - placée au niveau inférieur, charge max. de 45 kg, avec accessoire supplémentaire pour le fonctionnement du dispositif de mélange, du dispositif d’agitation ou du système de flacon rotatif
Charge max. de 67 kg
Accessoire, clayette renforcée
Chambres BINDER KT 53
Stainless Steel