Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible pour instruments GC
Les seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour instruments GC sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
Marque: Thermo Scientific™ 365G1503
65.58 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour instruments GC sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
- Seringues manuelles dans des tailles standard de l’industrie
- Échelle graduée blanche pour une meilleure lisibilité
- Marquages résistant aux solvants
Spécification
Calibre 23 | |
Unité | |
50 mm | |
Échantillonneur automatique AI / AS 1610 | |
36550040 (trou latéral), 36566485 (cône) |
Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille amovible | |
50 μl | |
Cône | |
Amovible | |