Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible pour instruments GC
Code produit. p-4525916 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre d’aiguille:
23 à 26s G
Calibre 23
Calibre 26
Calibre 31
Calibre 23
Quantité:
6/paquet
Unité
Type de pointe d’aiguille:
Cône
Trou latéral
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10177654
Marque: Thermo Scientific™ 365C0956
Les seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour instruments GC sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
  • Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
  • Aiguilles et pistons en acier inoxydable
  • Conception de seringue éprouvée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable (Aiguille), Acier inoxydable (Piston)
Description Calibre 23 ; 5 μl ; Longueur : 42 mm ; 6/boîte
Calibre d’aiguille Calibre 23
Longueur (métrique) 42 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe
Jetable Non
Quantité 6/paquet
Volume (métrique) 5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Instruments GC Agilent
Type de connexion Fixe