Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètres / millivoltmètres FiveEasy™ Plus FP20
Instrument de mesure de paillasse compact offrant des mesures de pH / mV de grande qualité par simple pression d’un bouton
Marque:  Mettler Toledo™ 30266629
1125.42 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15573360
  • 1255.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Capteur LE410, guide rapide d’installation, kit de démarrage pour tampon pH
Description
Description
  • Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
  • Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
  • Grand écran LCD bien structuré à segments de 4,3 po pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Ports RS232 ou USB pour exporter directement les données vers une imprimante ou un PC à des fins de traitement
  • Compensation automatique et manuelle de la température
  • Étalonnage linéaire uniquement en cinq points (max.) avec quatre groupes de tampons prédéfinis
  • BNC, Cinch, entrées de capteurs NTC 30 kilohms
  • Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore du point final, un signal visuel du point final
  • Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
Spécifications :
  • Gamme de pH : -2,00 à 16,00
  • Résolution de pH : 0,01/0,1
  • Précision du pH : ± : 0,01
  • Gamme mV : 2 000, 2 000 mv
  • Résolution mV : 1mV
  • Précision mV : ± 1mV
  • Plage de températures : De -5°C à +105°C (de 23°F à 221°F)
  • Résolution de la température : 0,1°C
  • Précision de la température : 0,3°C
  • Taille de la mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
  • Alimentation électrique : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
  • Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7cm (9 x 5,7 x 2,7 in)
  • Poids : 0,63 kg (1,4 lb)
Applications :
  • Instrument de mesure FP20 uniquement : adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
  • Kit standard FP20 : adapté à une large gamme d’échantillons aqueux généraux
  • Kit bio FP20 : Adapté pour les résultats rapides dans les échantillons aqueux, comme les acides et les bases
  • Kit micro FP20 : Convient pour les petits échantillons dans des flacons ou des tubes à essai
  • Kit TRIS FP20 : Adapté pour les échantillons sales et difficiles tels que les émulsions, échantillons huileux, eaux usées, TRIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FiveEasy Plus FP20-Bio
0,3°C
±0,01
Résultats rapides dans les échantillons aqueux, comme les acides et les bases
-2,00 à 16,00
2000 à 2000
-5°C à +105°C
0,1°C
200 mesures, étalonnage actuel
22.7 × 14.7 × 7 cm (9 × 5.7 × 2.7 in)
1.4 lb
Kit FP20 Bio
50/60 Hz
Capteur LE410, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH
±1
RS232, USB
Linéaire/segmenté
0,01, 0,1
1mV
23°F à 221°F
LCD
BNC, Cinch, capteurs NTC 30 kilohms
0.63 kg
ATC et MTC
100/240 V