Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètres / millivoltmètres FiveEasy™ Plus FP20
Code produit. p-7070335 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure FP20 uniquement
Kit FP20 Bio
Kit FP20 Micro
Kit FP20 TRIS
Kit standard FP20
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15583370
Marque: Mettler Toledo™ 30266940
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Capteur LE422, guide rapide d’installation, kit de démarrage pour tampon pH
Instrument de mesure de paillasse compact offrant des mesures de pH / mV de grande qualité par simple pression d’un bouton
  • Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
  • Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
  • Grand écran LCD bien structuré à segments de 4,3 po pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Ports RS232 ou USB pour exporter directement les données vers une imprimante ou un PC à des fins de traitement
  • Compensation automatique et manuelle de la température
  • Étalonnage linéaire uniquement en cinq points (max.) avec quatre groupes de tampons prédéfinis
  • BNC, Cinch, entrées de capteurs NTC 30 kilohms
  • Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore du point final, un signal visuel du point final
  • Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
Spécifications :
  • Gamme de pH : -2,00 à 16,00
  • Résolution de pH : 0,01/0,1
  • Précision du pH : ± : 0,01
  • Gamme mV : 2 000 à 2 000 mV
  • Résolution mV : 1mV
  • Précision mV : ± 1mV
  • Plage de températures : De -5°C à +105°C (de 23°F à 221°F)
  • Résolution de la température : 0,1°C
  • Précision de la température : 0,3°C
  • Taille de la mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
  • Alimentation électrique : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
  • Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7cm (9 x 5,7 x 2,7 po.)
  • Poids : 0,63 kg (1,4 lb)
Applications :
  • Instrument de mesure FP20 uniquement : adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
  • Kit standard FP20 : adapté à une large gamme d’échantillons aqueux généraux
  • Kit bio FP20 : Adapté pour les résultats rapides dans les échantillons aqueux, comme les acides et les bases
  • Kit micro FP20 : Convient pour les petits échantillons dans des flacons ou des tubes à essai
  • Kit TRIS FP20 : Adapté pour les échantillons sales et difficiles tels que les émulsions, échantillons huileux, eaux usées, TRIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description FiveEasy Plus FP20-Micro
Comprend Capteur LE422, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH
Précision (température) 0,3°C
Précision (mV) ±1
Précision (pH) ±0,01
Détails de la gestion des données RS232, USB
À utiliser avec (application) Pour les petits échantillons dans des flacons ou des tubes à essai
Étalonnage Linéaire/segmenté
Gamme (pH) -2,00 à 16,00
Résolution (pH) 0,01, 0,1
Gamme (mV) 2000 à 2000
Résolution (mV) 1mV
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Plage de températures (impériale) 23°F à 221°F
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Mémoire 200 mesures, étalonnage actuel
Entrées BNC, Cinch, capteurs NTC 30 kilohms
Dimensions (L x l x H) 22.7 × 14.7 × 7 cm (9 × 5.7 × 2.7 in)
Poids (métrique) 0.63 kg
Poids (impériale) 1.4 lb
Modèle FP20
Type de sonde LE422 pH sensor
Compensation thermique ATC et MTC
Type Kit FP20 Micro
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz