Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètres FiveEasy™ F30
Appareil de mesure de paillasse compact pour des mesures de conductivité de grande qualité par simple pression d’un bouton
Marque:  Mettler Toledo™ 30266943
862.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15513380
  • 1280.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Capteur LE703, guide d’installation rapide, sachets étalons de 1413 μS/cm et 12,88 mS/cm
Description
Description
  • Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
  • Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 4,3 po pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis
  • Entrée capteur mini-DIN
  • Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
  • Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
Spécifications :
  • Gamme de conductivité : 0,01 μS/cm à 200 mS/cm
  • Résolution de la conductivité : Plage automatique
  • Précision de la conductivité : ± 0,5 % de la valeur mesurée
  • Gamme TDS : 0,01 mg/l à 200 g/l
  • Résolution TDS : Plage automatique
  • Précision TDS : ± 0,5 % de la valeur mesurée
  • Plage de températures : 0° à 100°C (32° à 212°F)
  • Résolution de la température : 0,1°C
  • Précision de la température : 0,5°C
  • Compensation de la température : Linéaire : De 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, températures de référence : 20° et 25°C
  • Taille de la mémoire : étalonnage actuel
  • Alimentation électrique : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
  • Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 po)
  • Poids : 0,63kg (1,4 lb)
Applications :
  • Instrument de mesure F30 uniquement : adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
  • Kit standard F30 : adapté aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FiveEasy F30-Std
± 0,5 % de la valeur mesurée
Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis
Plage automatique
32°F à 212°F
0.5°C
Mini-DIN
0.63 kg
Kit F30 Standard
50/60 Hz
Capteur LE703, guide rapide d’installation, sachets standard de 1413 μS/cm et 12.88 mS/cm
Adapté aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée
0.01 μS/cm à 200 mS/cm
Linéaire : De 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, températures de référence : 20° et 25°C
0,1°C
Étalonnage actuel
22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in)
1.4 lb
100 à 240 V