Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètres FiveEasy™ F30
Appareil de mesure de paillasse compact pour des mesures de conductivité de grande qualité par simple pression d’un bouton
1021.68€ - 1190.00€
Spécification
Précision (conductivité) | ± 0,5 % de la valeur mesurée |
---|---|
Étalonnage | Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis |
Gamme (conductivité) | 0.01 μS/cm à 200 mS/cm |
Résolution (conductivité) | Plage automatique |
Compensation thermique | Linéaire : De 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, températures de référence : 20° et 25°C |
Code produit | Marque | Type | Comprend | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Comprend | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15503380
|
Mettler Toledo™
30266942 |
Instrument de mesure F30 uniquement | Guide rapide d’installation, sachets standard de 1413 μS/cm et 12.88 mS/cm | Applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit |
1021.68€
1 unité |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15513380
|
Mettler Toledo™
30266943 |
Kit F30 Standard | Capteur LE703, guide rapide d’installation, sachets standard de 1413 μS/cm et 12.88 mS/cm | Adapté aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée |
1190.00€
1 unité |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
- Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
- Grand écran LCD à segments bien structuré de 4,3 po pour une meilleure visualisation
- Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
- Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis
- Entrée capteur mini-DIN
- Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
- Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
- Gamme de conductivité : 0,01 μS/cm à 200 mS/cm
- Résolution de la conductivité : Plage automatique
- Précision de la conductivité : ± 0,5 % de la valeur mesurée
- Gamme TDS : 0,01 mg/l à 200 g/l
- Résolution TDS : Plage automatique
- Précision TDS : ± 0,5 % de la valeur mesurée
- Plage de températures : 0° à 100°C (32° à 212°F)
- Résolution de la température : 0,1°C
- Précision de la température : 0,5°C
- Compensation de la température : Linéaire : De 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, températures de référence : 20° et 25°C
- Taille de la mémoire : étalonnage actuel
- Alimentation électrique : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
- Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 po)
- Poids : 0,63kg (1,4 lb)
- Instrument de mesure F30 uniquement : adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
- Kit standard F30 : adapté aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée
Spécification
± 0,5 % de la valeur mesurée | |
0.01 μS/cm à 200 mS/cm | |
Linéaire : De 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, températures de référence : 20° et 25°C | |
0.1°C | |
Étalonnage actuel | |
22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in) | |
1.4 lb | |
50/60 Hz |
Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis | |
Plage automatique | |
32° à 212°F | |
0.5°C | |
Mini-DIN | |
0.63 kg | |
100 à 240 V |