Learn More
SCAT™ Raccords pour systèmes HPLC
Connectez vos capillaires HPLC de manière sûre et étanche au système SCAT. Les raccords SCAT PFA sont résistants aux produits chimiques et s'adaptent aux Safety Caps et Safety Waste Caps. Disponible pour différentes tailles de capillaires.
Marque: SCAT™ 107168
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SCAT fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Spécification
Plug | |
Solvent Handling | |
5 x blind plug for UNF 1/4 in. 28G thread | |
SCAT Safety Caps |