Learn More
SCAT™ Raccords pour systèmes HPLC
Code produit. p-8010051 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 to 4 mm
6.4 to 8 mm
de 2 à 3 mm
de 4 à 6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10839150
Marque: SCAT™ 107811
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connectez vos capillaires HPLC de manière sûre et étanche au système SCAT. Les raccords SCAT PFA sont résistants aux produits chimiques et s'adaptent aux Safety Caps et Safety Waste Caps. Disponible pour différentes tailles de capillaires.
Les raccords SCAT sont disponibles dans les versions suivantes :
  • Raccords PFA avec ferrule intégrée de différentes couleurs et diamètres
  • Connecteurs de tubes de différents diamètres
Spécification
Type à deux voies
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) interne de 2 à 3 mm
À utiliser avec (application) Manipulation des solvants
À utiliser avec Dia. int. de 2 à 3 mm Tubes