Learn More
SCAT™ Raccords pour systèmes HPLC
Connectez vos capillaires HPLC de manière sûre et étanche au système SCAT. Les raccords SCAT PFA sont résistants aux produits chimiques et s'adaptent aux Safety Caps et Safety Waste Caps. Disponible pour différentes tailles de capillaires.
Marque: SCAT™ 107043
72.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les raccords SCAT sont disponibles dans les versions suivantes :- Raccords PFA avec ferrule intégrée de différentes couleurs et diamètres.
- Connecteurs de tubes de différents diamètres
Spécification
Fitting | |
3.2 mm | |
Ferrule intégrale, 3,2 mm | |
PTFE |
Blanc | |
Manipulation de solvants HPLC, bouchons de sécurité de récipients à déchets HPLC | |
Bouchons de sécurité / Bouchons de sécurité de récipients à déchets |