Learn More
SCAT™ Raccords pour systèmes HPLC
Connectez vos capillaires HPLC de manière sûre et étanche au système SCAT. Les raccords SCAT PFA sont résistants aux produits chimiques et s'adaptent aux Safety Caps et Safety Waste Caps. Disponible pour différentes tailles de capillaires.
Marque:  SCAT™ 107044
25.90 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10120883
  • 32.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les raccords SCAT sont disponibles dans les versions suivantes :
  • Raccords PFA avec ferrule intégrée de différentes couleurs et diamètres.
  • Connecteurs de tubes de différents diamètres
Spécification
Spécification
Raccord
6.35 mm
HPLC préparative
Tube HPLC préparatoire de 6,35 mm
Blanc
0.25 in.
Fitting with Integrated Ferrule (6.35 mm, NPT 1/8 in.)
PTFE