Learn More
FITC Mouse, Clone: 3C10A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | FITC |
---|---|
Clone | 3C10A1 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17721199
|
Proteintech
68132-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17711199
|
Proteintech
68132-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FITC Monoclonal antibody specifically detects FITC in fitc samples. It is validated for ELISASpécification
FITC | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
Primary | |
Store at -20°C |
3C10A1 | |
ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
IgG2a | |
Protein A purification | |
Antibody |