Learn More
Fisherbrand™ Serpentins de refroidissement pour unités à ultrasons
Le serpentin de refroidissement pour unité à ultrasons Fisherbrand™ est spécifiquement conçu pour une utilisation avec les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand™ de la série 112xx. Le maintien d’une température du liquide stable est essentiel dans le nettoyage à ultrasons.
255.00€
Spécification
Type | Serpentin de refroidissement |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 6 mm |
Diamètre (métrique) | 8 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11939597
|
Fisherbrand™
1038735 |
S30 - S70 |
255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12612535
|
Fisherbrand™
1037515 |
S80 - S300 |
255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour maintenir la stabilité de la température du bain de refroidissement
- Pour assurer un nettoyage à ultrasons correct avec une température exacte
- Se connecte au système de refroidissement en cycle fermé
Spécification
Serpentin de refroidissement | |
6 mm | |
8 mm | |
Acier inoxydable |