Learn More
Fisherbrand™ Serpentins de refroidissement pour unités à ultrasons
Le serpentin de refroidissement pour unité à ultrasons Fisherbrand™ est spécifiquement conçu pour une utilisation avec les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand™ de la série 112xx. Le maintien d’une température du liquide stable est essentiel dans le nettoyage à ultrasons.
Marque:  Fisherbrand™ 1037515
Code produit. 12612535
  • 255.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-09-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour maintenir la stabilité de la température du bain de refroidissement
  • Pour assurer un nettoyage à ultrasons correct avec une température exacte
  • Se connecte au système de refroidissement en cycle fermé
Spécification
Spécification
Serpentin de refroidissement
8 mm
Acier inox
6 mm
Taille des unités Elmasonic : S 60, S 80 - S 130, S 180, S 300
S80 - S300