Learn More
Fisherbrand™ Bécher en verre avec couvercle
Le bécher en verre avec couvercle Fisherbrand™ est un accessoire idéal pour le nettoyeur à ultrasons Fisherbrand™ 11211. Un choix sûr et économique pour tout laboratoire.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Verre transparent pour une meilleure visualisation
- Conception stable empêchant le basculement
- Couvercle facile à ouvrir et à fermer
- Gradué
Spécification
Bécher | |
33,81 oz. | |
Couvercle |
1 L | |
Unité de nettoyage à ultrasons FB11211 | |
Verre |