Learn More
Fisherbrand™ Straight Broad Strong Tip General Application Forceps
Feature serrated grips for superior control. Fisherbrand™ Straight Broad Strong Tip General Application Forceps are easy to use and available in 6 or 12 inch varieties.
14.00€
Spécification
Type de pointe | Droit, fort |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable 306 |
Type de produit | Forceps |
À utiliser avec (application) | Dissection, recherche, laboratoires, manipulation de petites pièces |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15644926
|
Fisherbrand™
16100108 |
6 po | Dents de scie sur les pointes et les poignées |
14.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Available with serrated tips and grips for improved control
- Made of antimagnetic stainless steel
- Available at 6 in. or 12 in. lengths
- Overall length 6 in., L: 6 in. (152mm); W: 0.455 in. (11.5mm); H: 0.85 in. (22mm)
- Overall length 12 in., L: 12 in. (300mm); W: 0.425 in. (11mm); H: 0.1 in. (3mm)
Spécification
Droit, fort | |
Acier inoxydable 306 | |
Forceps | |
Dissection, recherche, laboratoires, manipulation de petites pièces |