Learn More
Fisherbrand™ Straight Broad Strong Tip General Application Forceps
Feature serrated grips for superior control. Fisherbrand™ Straight Broad Strong Tip General Application Forceps are easy to use and available in 6 or 12 inch varieties.
Marque: Fisherbrand™ 16100108
Description
- Disponibles avec pointes dentelées et poignées pour un meilleur contrôle
- En acier inoxydable antimagnétique
- Disponible dans des longueurs de 6 ou 12 po
- Longueur hors tout 6 po, L : 152 mm (6 po) ; l : 11,5 mm (0,455 po) ; H : 22mm (0,85 in)
- Longueur hors tout 12 po, L : 300mm (12 po.) : L : 11 mm (0,425 po) ; H : 3mm (0,1 in)
Spécification
Droit, fort | |
Acier inoxydable 306 | |
Forceps | |
Dents de scie sur les pointes et les poignées |
6 po | |
152 mm | |
Dissection, recherche, laboratoires, manipulation de petites pièces |