Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes carrées
GREENER_CHOICE
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F). Our cryogenic storage labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear. Engineered for you to use in your laser printer.
Marque:  Fisherbrand™ 11010224
Code produit. 17857211
  • 58.00€ / 20 feuilles
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear
  • Engineered for use in laser printers
Spécification
Spécification
Jaune
Non stérile
29 x 1,25 in
Feuille d’étiquettes carrée
85 étiquettes/feuille
0,64 x 3,17 cm
Nom du produit
Fisherbrand™ Étiquettes carrées > 0,64 x 3,17 cm (0,29 x 1,25 po) ; rouge ; 85 étiquettes/feuille