Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes carrées
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F). Our cryogenic storage labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear. Engineered for you to use in your laser printer.
Marque: Fisherbrand™ 11010212
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear
- Engineered for use in laser printers
Spécification
Rouge | |
Non stérile | |
156/paquet |
Feuille d’étiquettes carrée | |
156 | |
0,64 x 3,81cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Étiquettes carrées > 0,64 x 3,81 cm (0,25 x 1,5 po) ; rouge ; 156 étiquettes/feuille
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu