Learn More
Fisherbrand™ Self-Adhesive Label Tape
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving.
4.00€ - 16.00€
Spécification
Type d’adhésif | Auto-adhésif |
---|---|
Couleur | Blanc |
Format | de dia. int. |
Type de produit | Rouleau d’étiquettes auto-adhésives |
À utiliser avec (application) | Autoclave, réfrigérateur / congélateur, stérilisateur, incubateur |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Largeur (impériale) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Largeur (impériale) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17827291
|
Fisherbrand™
15937 |
14 yd. | 13 m | 0,5 in | Ruban et distributeur |
9.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17837291
|
Fisherbrand™
15938 |
14 yd. | 13 m | 0,75 in | Ruban et distributeur |
10.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17817291
|
Fisherbrand™
15935 |
60 yd. | 55 m | 1 in | Rouleau d’étiquettes uniquement |
16.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17857291
|
Fisherbrand™
15940 |
14 yd. | 13 m | 1,5 in | Rouleau d’étiquettes uniquement |
6.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17847291
|
Fisherbrand™
15939 |
14 yd. | 13 m | 1 in | Rouleau d’étiquettes uniquement |
4.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17867291
|
Fisherbrand™
15941 |
14 yd. | 13 m | 2 in | Rouleau d’étiquettes uniquement |
6.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
- Sticks to glass, plastic, paper, and wood from -23° to +121°C (-9° to +250°F)
- Especially suited for use in autoclave, refrigerator, deep freeze, sterilizer and incubator
- Easily marked with pencil, pen, ballpoint and most felt-tip markers
- Removes without residue
- Oil, water and acid resistant
Spécification
Auto-adhésif | |
de dia. int. | |
Autoclave, réfrigérateur / congélateur, stérilisateur, incubateur | |
-9 à 250°F |
Blanc | |
Rouleau d’étiquettes auto-adhésives | |
1 de chaque | |
-23°C à +121°C |