Learn More
Fisherbrand™ Self-Adhesive Label Tape
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving.
Marque: Fisherbrand™ 15938
Includes: Ce kit comprend un rouleau d’étiquettes et un distributeur.
Description
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
- Adhère au verre, au plastique, au papier et au bois entre -23° et +121°C (-9° et +250°F)
- Particulièrement adapté à une utilisation avec un autoclave, un réfrigérateur, un congélateur, un stérilisateur et un incubateur
- Marquage facile au crayon, au stylo, au stylo à bille et avec la plupart des feutres
- S’enlève sans résidu
- Résistante à l’huile, l’eau et l’acide
Spécification
Auto-adhésif | |
de dia. int. | |
Autoclave, réfrigérateur / congélateur, stérilisateur, incubateur | |
1 de chaque | |
-23°C à +121°C | |
14 yd. | |
0,75 in |
Blanc | |
Rouleau d’étiquettes auto-adhésives | |
Ruban et distributeur | |
-9 à 250°F | |
14 yd x 0,75 po | |
13 m | |
1 po de dia. int. |