Learn More
Fisherbrand™ Reusable Polyethylene Dippers
500mL beakers with long handles for removing samples from large tanks.
52.80€
Spécification
Type de produit | Louche |
---|---|
Matériau | HDPE |
Capacité (métrique) | 500 ml |
À utiliser avec (application) | Pour retirer des échantillons de grands réservoirs |
Largeur (impériale) | 5 po |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) de la poignée | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) de la poignée | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16572440
|
Fisherbrand™
|
6 pi | 1,8 m |
52.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Béchers de 500 ml avec poignées longues pour retirer les échantillons des grands réservoirs.
- Lightweight, durable polyethylene
- Graduated beaker features dual pouring spouts for easy left- or right-handed operation
- Handle has an “easy-grip” end for secure handling under adverse conditions
Informations sur la commande
Additional dipper sizes available. To order, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Spécification
Louche | |
500 ml | |
5 po |
HDPE | |
Pour retirer des échantillons de grands réservoirs | |
12,7 cm |