Learn More
Fisherbrand™ Flacons réutilisables en polyéthylène
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique) de la poignée:
1,8 m
Longueur (impériale) de la poignée:
6 pi
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
Béchers de 500 ml avec poignées longues pour retirer les échantillons des grands réservoirs.
- Polyéthylène léger et durable
- Le bécher gradué est doté de deux becs de versement pour un fonctionnement facile des mains gauche ou droite
- La poignée est dotée d’une extrémité “facile à saisir” pour une manipulation sécurisée dans des conditions défavorables
Bestellinformation
Dimensions de balancier supplémentaires disponibles. Pour commander, contacter le service client Fisher Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Louche |
| Matériau | HDPE |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour retirer des échantillons de grands réservoirs |
| Dimensions (L x l x H) | 78,5 x 5 x 4,25 in (199,4 x 12,7 x 10,79 cm) |
| Hauteur (impériale) | 4,25 in |
| Hauteur (métrique) | 10,79 cm |
| Longueur (impériale) | 78,5 po |
| Longueur (impériale) de la poignée | 6 pi |
| Longueur (métrique) | 199,4 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur