Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs à poudre
GREENER_CHOICE
Les tiges parallèles minimisent la formation de ponts avec les poudres
Marque:  Fisherbrand™ 300700-0100
Code produit. 11997904
Description
Description
Les tiges parallèles minimisent la formation de ponts entre les composants des poudres
  • PP durable
  • Nervures externes pour empêcher la formation de poches d’air
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10.5 cm
21 mm
10.3 cm
33 mm
225 ml
PP
Autoclavables
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Entonnoirs à poudre > Dia. supérieur x H : 105 x 103 mm ; Capacité : 225 ml