Learn More
Fisherbrand™ Éprouvettes graduées en polypropylène
GREENER_CHOICE
Étalonnés pour son volume contenu / pour délivrer un volume donné à 20°C
Marque:  Fisherbrand™ 300400-2000
39.77 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11927874
  • 54.13€ / 2 pièces
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Étalonnés pour son volume contenu / pour délivrer un volume donné à 20°C
  • Cylindres translucides
  • Graduations moulées larges et faciles à lire
  • Grande base arrondie rainurée pour offrir renfort et stabilité
  • Large bec verseur ; le modèle 10 ml comporte une partie supérieure conique pour faciliter le remplissage et le versement
  • Hydrophobes
  • Résistance aux produits chimiques
  • Transparents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2000 ml
Autoclavables
Circulaire
20 ml
20 ml
Bouteille graduée
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Éprouvettes graduées en polypropylène > Capacité : 2000 ml ; subdivisions : 20 ml