Learn More
Fisherbrand™ Pinces inclinables en nickel
Conçus avec des composants en nickel 200 de haute qualité, ces pinces présentent de bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs.
25.85€ - 44.60€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11562692
|
Fisherbrand™
3050 |
152 mm |
25.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11563492
|
Fisherbrand™
3051 |
200 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Pince inclinable de laboratoire, en nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %), finition brillante
- En nickel 200, qui est du nickel forgé commercialement pur (99,6 %)
- Dispose de bonnes propriétés mécaniques et d’une excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs
- Présente des conductivités thermiques et électriques élevées, une faible teneur en gaz et une faible tension de vapeur
Spécification
Nickel | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pinces inclinables en nickel