Learn More
Fisherbrand™ Pinces inclinables en nickel
Code produit. 11563492 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
152 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11563492
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçus avec des composants en nickel 200 de haute qualité, ces pinces présentent de bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs.
  • Pince inclinable de laboratoire, en nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %), finition brillante
  • En nickel 200, qui est du nickel forgé commercialement pur (99,6 %)
  • Dispose de bonnes propriétés mécaniques et d’une excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs
  • Présente des conductivités thermiques et électriques élevées, une faible teneur en gaz et une faible tension de vapeur
Spécification
Comprend avec arceau
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Nickel
Type Pinces de creuset