Learn More
Fisherbrand™ Récipients de stockage d’échantillons polyvalents
Inertes à la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases
Marque: Fisherbrand™ 14955118B
109.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les récipients pour échantillons polyvalents Fisherbrand™ sont conçus pour la collecte, le transport et le stockage de prélèvements et d’échantillons liquides et secs ; Non stériles. Inertes pour la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases.
- Résiste à la congélation et à l’ébullition
- Empilable pour un stockage compact
- Les récipients sélectionnés sont autoclavables (voir le tableau de commande) ; les couvercles ne sont pas autoclavables
- Style court / large
- Style long / fin
- Gradués
Spécification
Récipient à échantillons | |
HDPE | |
Non stérile | |
1100 mL | |
blanc | |
11,5 cm | |
13,29 cm |
Oui | |
Court / large | |
32,0 oz. | |
PEBD | |
Récipient de stockage d’échantillons polyvalents | |
5,23 in |