Learn More
Fisherbrand™ Récipients de stockage d’échantillons polyvalents
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Matériau du bouchon:
PEBD
Polypropylène
Couleur:
Translucides
blanc
Forme:
Court / large
Haut / fin
Long/fin
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
25 pièces
300 pièces
50 pièces
Description
Les récipients à échantillons polyvalents Fisherbrand™ sont conçus pour le prélèvement, le transport et le stockage d’échantillons liquides et secs ; non stériles. Inertes à la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases.
- Résiste à la congélation et à l’ébullition
- Empilable pour un stockage compact
- Les récipients sélectionnés sont autoclavables (voir le tableau de commande) ; les couvercles ne sont pas autoclavables
- Style court / large
- Style long / fin
- Gradués
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient à échantillons |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Court / large |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (impériale) | 4 oz. |
| Capacité (métrique) | 118 mL |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Translucides |
| Description | Récipient de stockage d’échantillons polyvalents |
| Diamètre (métrique) | 7,3 cm |
| Afficher plus |