Learn More
Fisherbrand™ Récipients de stockage d’échantillons polyvalents
Inertes à la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases
Marque: Fisherbrand™ 14955114A
15.82 EUR valable jusqu'au 2025-01-17
Utilisez le code promo "21645" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les récipients pour échantillons polyvalents Fisherbrand™ sont conçus pour la collecte, le transport et le stockage de prélèvements et d’échantillons liquides et secs ; Non stériles. Inertes pour la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases.
- Résiste à la congélation et à l’ébullition
- Empilable pour un stockage compact
- Les récipients sélectionnés sont autoclavables (voir le tableau de commande) ; les couvercles ne sont pas autoclavables
- Style court / large
- Style long / fin
- Gradués
Spécification
Récipient à échantillons | |
Court / large | |
4 oz. | |
Polypropylène | |
Récipient de stockage d’échantillons polyvalents | |
2,22 in |
Polypropylène | |
Non stérile | |
118 mL | |
Translucides | |
7,3 cm | |
5,65 cm |