Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation magnétiques
Sélection de barreaux d’agitation présentés dans une boîte de rangement pratique. Les barreaux d’agitation magnétiques Fisherbrand™ contiennent des aimants Alnico encapsulés de PTFE et sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque:  Fisherbrand™ 04775-99
Code produit. 11716408
  • 291.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 12-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Sélection de barreaux d’agitation présentés dans une boîte de rangement pratique.Les barreaux d’agitation magnétiques Fisherbrand™ contiennent des aimants Alnico encapsulés de PTFE et sont disponibles en plusieurs tailles.
  • Choisissez parmi les assortiments octogonaux, cylindriques, polygones, micro, ovoïdes ou Spinplus™
  • Revêtement à faible friction en PTFE de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
  • Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
PTFE
Octogonale
ISO 9001:2008
Deux de chaque taille : 0,5 x 0,31 po ; 0,63 x 0,31 po ; 1 x 0,38 po ; 1,5 x 0,38 po ; 2 x 0,38 po et 2,5 x 0,38 po
Aimant Alnico
Barreau d’agitation
Nom du produit
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation magnétiques > 12 barreaux de forme octogonale avec anneau de rotation ;