Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité (PEBD)
Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.24200kg
Includes: Bouchons à vis en PP
Description
Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité
- Quasiment incassables et pourtant très souples
- Résistance chimique à la plupart des acides faibles et forts et des solvants organiques, mais peuvent être attaqués lentement par de puissants agents oxydants et certains solvants pouvant provoquer un ramollissement et un gonflement
- Température d’utilisation maximale de 80°C (176°F) avec une température de fragilité de -100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, au gaz, à l’oxyde d’éthylène ou chimiquement ; non autoclavables
Spécification
2 oz., 60 ml | |
2 oz | |
PEBD | |
28 mm | |
Oui | |
Non | |
Flacon à col large | |
28 mm |
60 ml | |
Translucide | |
Non stérile | |
ISO 13485:2003 ; dossiers QMI-SAI n° 1606319 et 1606321 | |
Non autoclavable | |
Large | |
PP | |
Bouchon à vis |