Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs à usage général robustes
La solution idéale pour un travail en laboratoire continu et des tâches intensives
Marque: Fisherbrand™
96.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.87000kg
Description
La solution idéale pour un travail en laboratoire continu et des tâches intensives
- En PP durable avec rainures et nervures externes pour éviter les bouchons de vapeur
- Autoclavables à 120°C (248°F)
Spécification
6,5cm | |
PP | |
Oui |
40 ml | |
9 cm |