Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs à usage général robustes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 ml
100 ml
140 ml
210 ml
410 ml
500 ml
Diamètre (métrique) supérieur:
6,5cm
8,7 cm
10.3 cm
12,5cm
15.5 cm
20,3 cm
Hauteur (métrique):
9 cm
11 cm
11.5 cm
14,1 cm
17.7 cm
20.5 cm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
3 pièces
72 pièces
Description
La solution idéale pour un travail en laboratoire continu et des tâches intensives
- En PP durable avec rainures et nervures externes pour éviter les bouchons de vapeur
- Autoclavables à 120°C (248°F)
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 20,3 cm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 20.5 cm |
| Autoclavable | Autoclavables |