Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs à usage général robustes
GREENER_CHOICE
La solution idéale pour un travail en laboratoire continu et des tâches intensives
Marque:  Fisherbrand™ 300800-0414
Code produit. 11917944
  • 162.00€ / 72 pièces
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
La solution idéale pour un travail en laboratoire continu et des tâches intensives
  • En PP durable avec rainures et nervures externes pour éviter les bouchons de vapeur
  • Autoclavables à 120°C (248°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10.3 cm
PP
Oui
140 ml
11.5 cm